Documenti
22461
Supelco
Boccola capillare Supeltex M-2A, per uso generale
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
0.5 mm
Compatibilità
0.32 mm Column I.D.
Descrizione generale
Caratteristiche: si blocca 1/4 di giro dopo aver serrato con le dita. Elevata riutilizzabilità Non aderisce a metallo o al vetro
Composizione: DuPont VESPEL SP-21 (85% poliimmide, 15% grafite)
Temperatura massima:
400 °C
Note legali
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti