Documenti fondamentali
22470-U
Supelco
Supelco Ferrule Nut Adapter (fits Agilent injectors and non-MS detectors), hexagonal wrenchtight version
pkg of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 2 ea
Descrizione generale
These stainless steel adapters enable you to use general purpose and other 1/16 in. compression ferrules in Agilent GCs. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
Raccomandato
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)