Documenti fondamentali
22289
Precision Sampling syringe needles
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinonimo/i:
NEEDLES,SIDE-PORT,FOR SERIES A2,C,D, GAS PK 3
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Descrizione
A-2, C, D
Caratteristiche
point style Side port, taper
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI 943052
Lungh. × D.E. × D.I. ago
2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
25-10000 μL
Compatibilità
for use with VICI Series A-2, C, D
Descrizione generale
Slip-on needles for A-2, C, and D Series syringes feature a needle extension through the hub that fits inside the PTFE tip on the syringe, eliminating the dead volume. It is leak-tight to 250psi and is suitable for routine laboratory applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)