Documenti fondamentali
26274
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22 ga
Descrizione
NLL-LC
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 39895
Lungh. × D.E. ago
51 mm × 0.71 mm
Raccordi
luer lock
Descrizione generale
SGE Needles, point style 3 have a 90° square tip with rounded and polished edge and are used for LC and HPLC valve injection and for general liquid dispensing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)