Documenti fondamentali
26273-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 115 mm × 0.63 mm, point style, 2
Sinonimo/i:
Luer Lock Needles
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
23 ga
Descrizione
NLL-11.5/23
Caratteristiche
point style 2
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 39811
Lungh. × D.E. ago
115 mm × 0.63 mm
Raccordi
luer lock
Descrizione generale
SGE Needles for luer lock syringes are preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult. The beveled tip is designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring. Bevel tip needles are also known as point style 2.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)