Documenti fondamentali
Z171409
Sigma-Aldrich
Series A-2 gas syringe
capacity 0.1 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 151.00
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 151.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle
Misura ago
2 in.
Caratteristiche
needle bevel tip
Produttore/marchio commerciale
VICI 050045
Capacità
0.1 mL
Lungh. ago
2 in.
Descrizione generale
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)