Documenti fondamentali
22288
Precision Sampling syringe needles
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinonimo/i:
NEEDLES,SIDE-PORT,FOR SERIES A GAS TYPE PK 3
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Descrizione
Series A
Caratteristiche
point style Side port, taper
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI 913052
Lungh. × D.E. × D.I. ago
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
100-10000 μL
Compatibilità
for use with VICI Series A
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)