54225-U
Discovery® Ag-Ion SPE Tube
bed wt. 750 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
Silver Ion SPE Tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Discovery®
Composizione
bed wt., 750 mg
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
benzenesulfonic acid bonding, Polymerically bonded, coated with silver ions
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore size
Capacità
less than or equal to 1 mg (total FAMEs)
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Developed for the fractionation of FAMEs based on degree of unsaturation, and for the resolution of cis/trans isomers.
- Silver counter-ions are anchored onto an SCX support using a proprietary procedure to offer optimal resolution, performance, and capacity
- Each lot is tested and quality controlled for cis/trans FAME resolution
Nota a piè di pagina
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Fraction of cis/trans FAMEs Using Discovery® Ag-Ion SPE
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEapplication for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPEActive Filters