Documenti fondamentali
1505-U
Supelco
Coated GC Packing
phase 1.5% OV-225 + 1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 10 g
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
bottle of 10 g
Livello qualitativo
Parametri
60-220 °C temp. limit
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
60/80 Carbopack B support
Gruppo funzionale matrice
1.5% OV-225 + 1% H3PO4 phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for analyte group amines
Descrizione generale
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)