Key Documents
CYTODET-RO
Roche
Kit di rivelazione di citotossicitàPLUS (LDH)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001), sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001), kit of 1 (4 components), suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.55
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001)
Confezionamento
kit of 1 (4 components)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
protein quantification: suitable
λmax
490-492 nm
applicazioni
cell analysis
detection
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Prova colorimetrica non radioattiva adatta per la quantifica ad alta efficienza di morte e lisi cellulari, basato sulla misura dell′attività della lattato deidrogenasi (LDH) rilasciata nel surnatante dal citosol delle cellule danneggiate. Il kit di rivelazione di citotossicitàPLUS (LDH) può essere impiegato in fase omogenea e non richiede stadi di trasferimento e centrifugazione per separare il surnatante dalle cellule. La reazione colorata si può arrestare in determinate condizioni della prova.
Applicazioni
  • Il kitPLUS (LDH) per la rivelazione della citotossicità è un metodo rapido, sensibile e semplice per quantificare la citotossicità/citolisi basato sulla misura dell′attività della LDH (lattato deidrogenasi) rilasciata da cellule danneggiate servendosi di piastre a 96 o 384 pozzetti. Il kit può essere usato in molti sistemi cellulari in vitro quando si verifica un danno alla membrana plasmatica. Per esempio: Rivelazione e quantificazione di citotossicità mediata da cellule.
  • Determinazione di citolisi indotte da anticorpi.
  • Determinazione del potenziale citotossico di composti in ricerca ambientale e biomedica e in industrie alimentari, cosmetiche e farmaceutiche.
  • Determinazione della morte delle cellule nei bioreattori.
La prova misura l′attività della LDH rilasciata da cellule malate. È eseguita in piastre con 96 pozzetti.
Caratteristiche e vantaggi
  • Flessibile perché la determinazione può accertare il grado del danno alla membrana plasmatica cellulare in molti sistemi cellulari in vitro.
  • Sicuro perché la determinazione non fa uso di isotopi radioattivi.
  • Accurato perché i risultati correlano strettamente col numero di cellule lisate.
  • Sensibile perché si può determinare anche un basso numero di cellule.
  • Rapido perché si possono determinare i risultati con un lettore ELISA multi-pozzetto analizzando contemporaneamente molti campioni.
  • Conveniente perché la determinazione non richiede uno stadio di pre-marcatura.
Confezionamento
1 kit contenente 4 componenti
  • 04744926001 (1 kit contenente 4 componenti)
  • 04744934001 (1 kit contenente 4 componenti)
Nota sulla preparazione
Soluzione di lavoro: Catalizzatore:
Dissolvere il liofilizzato in 1 mL di acqua bidistillata per 10 minuti e miscelare a fondo.
Miscela di reazione:
Per 100 test: Subito prima dell′uso miscelare 250 μL di catalizzatore ricostituito con 11,25 mL di soluzione di colorante
Per 400 test: Subito prima dell′uso aggiungere tutto il volume del catalizzatore ricostituito (1 mL) al volume totale della soluzione di colorante (45 mL) e miscelare bene.
Nota: In caso siano visibili cristalli nella soluzione del colorante agitare per almeno 1 ora a 37 °C. Il residuo insolubile NON pregiudicherà la resa.
Nota: Si formavano precipitati durante il congelamento del prodotto. Evitare ripetuti cicli di congelamento-scongelamento.
Nota: Preparare immediatamente prima dell′uso. Non conservare la miscela di reazione.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): Il liofilizzato è stabile da 2 a 8 °C.
La soluzione del catalizzatore ricostituito, la soluzione del colorante, la soluzione del lisato e la soluzione d′arresto sono stabili per
  • Quattro settimane conservate da 2 a 8 °C
  • Due giorni da 15 a 25 °C
  • Per stoccaggio fino a 3 mesi conservare le bottiglie da -15 a -25 °C.
  • Congelare e scongelare le soluzioni per un massimo di tre volte non ne riduce in modo apprezzabile l′efficacia. In caso siano visibili cristalli nella soluzione del colorante agitare per almeno 1 ora a 37 °C. Il residuo insolubile NON pregiudicherà la resa. Si possono formare precipitati durante il congelamento del prodotto, per questo troppi cicli ripetuti di congelamento/scongelamento dovrebbero essere evitati.
Altre note
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare a scopo diagnostico.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
  • Lysis Solution
  • Stop Solution
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Nithya Subramanian et al.
Nucleic acid therapeutics, 25(1), 47-52 (2014-12-17)
The miR-17∼92. or oncomiR-1, cluster encodes oncogenic microRNAs (miRNAs), and it also promotes retinoblastoma (RB) tumor formation. Antagomir and miRNA mimics based approaches are widely tried against oncogenic and tumor suppressive miRNAs. Other methods for targeting cancer related miRNAs are
Mariana Malvicini et al.
Oncoimmunology, 1(7), 1038-1047 (2012-11-22)
The use of conventional cytotoxic agents at metronomic schedules, alone or in combination with targeted agents or immunotherapy, is being explored as a promising anticancer strategy. We previously reported a potent antitumor effect of a single low-dose cyclophosphamide and interleukin-12
Yuchen Cai et al.
International journal of molecular medicine, 31(4), 904-912 (2013-02-22)
Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine protein kinase and a key element in the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/protein kinase B (Akt) signaling pathway. Moreover, it is a negative regulator of autophagy and acts as a central regulator in cell
Xiang Jun Zeng et al.
Peptides, 30(6), 1144-1152 (2009-05-26)
Apelin, the endogenous ligand of the G protein-coupled APJ receptor, is a peptide mediator with emerging regulatory actions in the heart. We aimed to determine whether the endogenous apelin/APJ system is an intrinsic protective pathway in ischemic/reperfusion injury. A Langendorff
Haibin Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 297(2), 100537-100537 (2021-03-17)
The present study aimed to explore specific mechanisms involved in mediating the neuroprotective effects of Smad ubiquitination regulatory factor 2 (Smurf2) in cerebral ischemic injury. A middle cerebral artery occlusion (MCAO) mouse model and an oxygen-glucose deprivation (OGD)-treated neuron model
Articoli
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.