Vai a
A5503
Albumina
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina, Ovoalbumina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 511.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 835.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1700.00
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3110.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-692-7
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
chicken egg white
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
CHF 138.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Grade V
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
44287 Da by calculation
purified by
crystallization
technique(s)
bioconjugation: suitable
solubility
H2O: soluble 40 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
General description
L′albumina di uovo di pollo, o ovoalbumina, è il principale costituente proteico del bianco d′uovo. L′albumina di uovo di pollo è una glicoproteina fosforilata. In base alla sequenza aminoacidica, la porzione peptidica dell′ovoalbumina è costituita da 385 residui e ha un peso molecolare di 42,7 kDa.
Application
L′ovoalbumina è utile come marcatore (∼45 kDa) per l′elettroforesi delle proteine. L′ovoalbumina è stata usata per produrre un modello animale dell′asma. L′ovoalbumina è stata usata come terreno per l′incubazione cellulare nel saggio EliCell per il rilevamento delle citochine rilasciate dagli eosinofili.
Studi per analizzare gli effetti della localizzazione sulle immunizzazioni del DNA usano l′ovoalbumina nei saggi con anticorpi.
L′ovoalbumina è stata usata come agente di induzione in studi su modelli di dermatite atopica.
Una glicoproteina fosforilata utile come marcatore (circa 45 kDa) per l′elettroforesi delle proteine. È stato usato per produrre un modello animale dell′asma.
Biochem/physiol Actions
La colorimetria a scansione differenziale indica che l′albumina di uovo di pollo si denatura a 84 °C. Si può usare l′ovoalbumina come proteina carrier per la coniugazione con peptidi sintetici da usare come immunogeno.
Physical form
Essenzialmente priva di sali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5378A5253A7641
Albumina lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A5503
Albumina
Albumina lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A5378
Albumina
Albumina powder, 62-88% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A5253
Albumina
Albumina lyophilized powder
Sigma-Aldrich
A7641
Albumina
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
description
powder, 62-88% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Upon resuspension, at what temperature should albumin be stored and how long is it stable?
    1 answer
    1. Solutions may be stored refrigerated at 2-8°C. The long term stability of this product in solution has not been determined. However, filter sterilized solutions of human and bovine origin have a shelf life of 2 - 3 years when stored refrigerated. Albumin solutions may also be stored at -20 °C. Avoid repeated freeze/thaw cycles for frozen solutions.
      Helpful?
  2. Is this endotoxin free ovalbumin?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested for endotoxin.
      Helpful?
  3. Is A5503 fluorescent?
    1 answer
    1. This product is pure ovalbumin with a minimum purity specification of 98%. No fluorescent conjugate or probe is present in this material.
      Helpful?
  4. Does A5503 can analyze by western blotting?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested for use in western blot. However, there is no reason to suspect that this albumin would not be suitable.
      Helpful?
  5. How is Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, analyzed for purity?
    1 answer
    1. A5503 is analyzed by agarose gel electrophoresis. We have not done SDS-PAGE.
      Helpful?
  6. Is Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, endotoxin-tested?
    1 answer
    1. A5503 is not endotoxin-tested. None of the ovalbumins are endotoxin-tested.
      Helpful?
  7. Is Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, suitable for cell culture or injection?
    1 answer
    1. We do not test any of the ovalbumins in cell culture or in vivo applications. Customers would need to perform suitability testing in their own experiments.
      Helpful?
  8. Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, is to be stored at 2 - 8°C. Does it ship on ice?
    1 answer
    1. A5503 does not require shipping on ice.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. What is the solubility of Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, in aqueous buffers (e.g. Tris, PBS)?
    1 answer
    1. We have only tested solubility in water. Salts in buffers may make solubility more difficult.