11766
Coated GC Packing
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
bottle of 15 g
Parametri
60-225 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
60/80 Carbopack B support
Gruppo funzionale matrice
5% Carbowax 20M phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for analyte group blood alcohols
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)