23110-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass column
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matrice
80/120 Carbopack B DA support
Gruppo funzionale matrice
4% Carbowax 20M phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)