28666-U
FLM Carbopack B Deactivated 89mm SS TD Tube
Sinonimo/i:
Carbopack™ B
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
316 stainless steel tube (316 stainless steel TD tube (Deactivated w/Supelcoat TD))
agenzia
EPA 325B (Fenceline Monitoring for benzene)
Descrizione
Barcode Label w/unique number
Caratteristiche
preconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
D.E. × lung. cartuccia TDU
1/4 in. (6.35 mm) × 3.5 in. (89 mm)
Area superficiale
~100 m2/g
Matrice
Carbopack™
applicazioni
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling passively with diffusive endcaps
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)