21032
Fase stazionaria per GC
phase Carbowax 20M, bottle of 50 g
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets requirements for USP G16
Forma fisica
solid
Confezionamento
bottle of 50 g
Parametri
60-225 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Gruppo funzionale matrice
Carbowax 20M phase
Solubilità
chloroform: soluble
Costante di McReynolds
17, 86, 48, 69, 56
Tipo di colonna
packed GC
Categorie correlate
Descrizione generale
I metodi gascromatografici si suddividono in due classi a seconda della natura delle fasi stazionarie utilizzate: la cromatografia gas-solido (GSC) e la cromatografia gas-liquido (GLC). La GSC utilizza un materiale adsorbente solido e le particelle solute vengono rimosse dalla fase mobile dalle forze elettrostatiche. La GLC utilizza un sottile strato di liquido, collocato o legato sulla superficie di una particella inerte o sulle pareti della colonna in cui le particelle solute vengono trattenute nella fase liquida in base ai relativi coefficienti di partizione. Il principale compito della fase stazionaria è assicurare l′integrità della fase che consente la separazione del campione entro un lasso di tempo ragionevole. La fase deve inoltre essere stabile rispetto alle variazioni chimiche e termiche. La selettività, la simmetria di picco, il tempo di analisi, il grado di separazione e lo scodamento dei picchi sono alcuni fattori da considerare prima di scegliere una fase stazionaria. Carbowax 20M è una fase liquida polare idonea all′uso come fase stazionaria per la gascromatografia. È composta da due unità di (HC2-CH2O)600 con terminali OH collegati tramite una porzione idrofoba. Questa struttura rende il polimero adatto all′impiego come solvente per molecole polari quali i derivati della ciclodestrina. Presenta una buona selettività verso alcoli, dioli e molecole isomeriche aromatiche.
Sintetizzata appositamente per risultare più pura, con range di peso molecolare ristretto e senza impurità o catalizzatori in tracce per l′impiego come fase stazionaria per la GC.
Applicazioni
Carbowax 20M può essere utilizzata per testare diverse quantità relative di reagenti per reticolazione ricoprendo la parete interna del capillare in modo da ottimizzare le prestazioni della colonna capillare.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Chemistry of foods and beverages: Recent developments, 76-76 (1982)
Journal of chromatography. A, 1216(40), 6844-6851 (2009-09-01)
This paper reports the study of poly(oxyethylene) as a solvent for heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-beta-cyclodextrin (PM-beta-CD) and the potential of these mixtures for constructing enantioselective gas chromatography columns. Enantioseparations of volatile racemic mixtures using capillaries coated with 10-50% PM-beta-CD diluted in Carbowax 20M
Energy Resour. Photochem. Catal. (M. Gratzel, ed.) (1983)
Sensors (Basel, Switzerland), 18(8) (2018-07-26)
Cheese prepared from whole milk, raw and pasteurized, were analysed by an electronic nose based on piezoelectric quartz crystals and an electronic tongue based on potentiometric sensors, immediately after their preparation and along ripening (after 7 and 21 days). Whey
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 605-605 (2006)