13093-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 80/100 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass column
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrice
80/100 Porapak Q support
Gruppo funzionale matrice
none phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)