ZRB2668
Anti-Ovalbumin Antibody, clone 3G13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Allergen Gal d II, Egg albumin, Plakalbumin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G13, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 42.88 kDa
observed mol wt ~43 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
chicken
Confezionamento
antibody small pack of 25
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
chicken ... SERPINB14(396058)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Chicken egg ovalbumin.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Chicken egg ovalbumin.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected recombinant Chicken egg Ovalbumin..
Affinity Binding Assay Analysis: A representative lot of this antibody bound Ovalbumin with a KD of 2.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial of dilutions from a representative lot detected Ovalbumin.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1