ZMS1050
Anti-Brn-3a Antibody, clone 5A3.2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A3.2, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 42.7 kDa
observed mol wt ~50 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, chicken
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant human in Brn-3a.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant human Brn-3a.
Tested applications
ELISA Analysis: 300 μg/mL from a representative lot detected recombinant human Brn-3a.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Brn-3a in human retina tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1