Z740156
LifeSep magnetic separation stand
15SX, for 15 mL tubes
Sinonimo/i:
magnetic separation equipment
Scegli un formato
CHF 804.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 804.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for 15 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Dexter Magnetic Technologies 2501023
Categorie correlate
Descrizione generale
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Open-faced design for clear visibility
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
- Durable and easy to use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)