H9914
HIS-Select® Nickel Magnetic Agarose Beads
Sinonimo/i:
nickel charged magnetic beaded agarose
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
magnetic beads
Forma fisica
suspension
Durata
2 yr (Unopened product)
Matrice
6% beaded magnetic agarose
Capacità
≥15 mg/mL binding capacity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Tecniche, reagenti e protocolli per la purificazione di proteine ricombinanti mediante tecniche di cromatografia a scambio ionico, di esclusione dimensionale e di affinità.
Tecnologie per l’espressione di proteine ricombinanti in E. coli, cellule di insetti, di lieviti e di mammiferi per la ricerca di base e in supporto alla produzione di agenti terapici e di vaccini.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.