Documenti
20-400
Sigma-Aldrich
Portaprovette Magna GrIP (8 provette)
polyethylene rack, to hold, 15 mL (tubes), to hold, 0.5 mL (tubes), suitable for ChIP, suitable for RIP
Sinonimo/i:
Magnetic tube rack 0.5ml, Magnetic tube rack 15ml
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.41
Materiali
polyethylene rack
Livello qualitativo
Caratteristiche
to hold 0.5 mL (tubes)
to hold 15 mL (tubes)
tecniche
ChIP: suitable
RIP: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Il rack Magna GrIP è un portaprovette di polietilene contenente 4 magneti di neodimio, progettato per pellettare facilmente e rapidamente i campioni legati a particelle magnetiche dal surnatante. In posizione orizzontale, il portaprovette è dotato di 8 fori che possono ospitare microprovette da 1,5-2,0 mL o colonne da centrifuga. Essendo versatile, può essere usato anche per provette da 15 mL o, in alternativa, microprovette da 0,5 mL semplicemente cambiando il lato di appoggio.
Portaprovette di polietilene contenente 4 magneti di neodimio da utilizzare per saggi di ChIP e RIP. Il portaprovette è versatile e può essere usato sia con provette da 15 mL che con microprovette da 0,5 mL semplicemente cambiando il lato di appoggio.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of a salmon diet on the distribution of plasma lipoproteins and apolipoproteins in normolipidemic adult men.
F T Lindgren,G L Adamson,V G Shore,G J Nelson,P C Schmidt
Lipids null
The amino acid sequence of rabbit J chain in secretory immunoglobulin A.
G J Hughes,S Frutiger,N Paquet,J C Jaton
The Biochemical Journal null
Purification and biochemical characterization of a putative [6Fe-6S] prismane-cluster-containing protein from Desulfovibrio vulgaris (Hildenborough).
A J Pierik,R B Wolbert,P H Mutsaers,W R Hagen,C Veeger
European Journal of Biochemistry null
Open channel noise. V. Fluctuating barriers to ion entry in gramicidin A channels.
S H Heinemann,F J Sigworth
Biophysical Journal null
Determination of levamisole and thiabendazole in meat by HPLC and photodiode array detection.
B Wyhowski de Bukanski,J M Degroodt,H Beernaert
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung null
Articoli
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)