Passa al contenuto
LSKMAGS15
Supporto magnetico PureProteome, 15 ml
The PureProteome Magnetic Stand, 15 mL is designed for use with PureProteome Magnetic Beads in affinity purifications (e. g., His-tag purifications or immunoprecipitations).
Sinonimo/i:
Supporto magnetico per provette da 15 mL, Supporto magnetico per sferette magnetiche PureProteome
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.56
eCl@ss:
32011202
Manufacturer/tradename:
PureProteome
Feature:
binder
Material:
self-standing
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
self-standing
feature
binder
manufacturer/tradename
PureProteome
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable
shipped in
ambient
General description
Il supporto magnetico PureProteome migliora significativamente l'efficienza di cattura delle sferette PureProteome, che possiedono un'elevata capacità di legame.
Application
Supporto magnetico PureProteome, 15 mL, indicato per:
  • purificazione con sferette magnetiche
  • purificazione di proteine
  • purificazione del complesso proteina da shock termico 90 (Hsp90)/ Cdc37 (ciclo di divisione cellulare 37)/chinasi ciclina dipendente 4 (Cdk4) per incubare e lavare le sferette con 10 volumi di letto di tampone di lisi
Other Notes
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)