Vai a
M1167
Magnetic separators
For microcentrifuge tubes
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’120.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41123300
CHF 1’120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
General description
Plastic frames with embedded permanent magnets for affinity filtration with magnetic matrices. These separators attract magnetic particles and bound material to the side of the vessel. Unbound soluble components remain in the supernatant, and particulates settle to the bottom.
Rack accommodates six 1.5 mL microcentrifuge tubes, and provides a vertical separation in less than 5 minutes.
Application
Magnetic separators are used in affinity chromatography. Magnetic separators have been used to remove malaria-infected red blood cells (pRBCs) from blood circulation in patients with severe malaria.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z740157Z740156Z740155
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)