Z331740
BRAND® pipette
withdraw volume 3 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Sinonimo/i:
LAB Pipette
Scegli un formato
CHF 55.10
Scegli un formato
About This Item
CHF 55.10
Prodotti consigliati
Materiali
PE-LD
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 500
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 747750
withdraw volume measuring range
3 mL (including bulb)
Lunghezza
152 mm
D.E. puntale
2.8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)