Documenti fondamentali
BR747765
BRAND® pipette
withdraw volume 2 mL (including bulb), graduations, 0.5 mL, drop quantity 22 - 26 per mL
Sinonimo/i:
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
Scegli un formato
500 EA
CHF 62.00
CHF 62.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
CHF 62.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 62.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Materiali
PE-LD
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations 0.5 mL
Confezionamento
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 747765
withdraw volume measuring range
2 mL (including bulb)
Lunghezza
153 mm
Capacità
2.0 mL
D.E. puntale
3.3 mm
Descrizione generale
Disposable. Very good reproducibility of the number of drops per mL. Ideal for aliquots. Can be deep-frozen in filled state or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip. The integrated pipetting bulb depresses easily, minimize fatigue from frequent pipetting.
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)