Documenti fondamentali
CLS7095D5X
Corning® disposable Pasteur pipettes, bulk pack, non-sterile, unplugged
size 5.75 in., borosilicate
Sinonimo/i:
pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.04
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1000 ea
pack of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7095D-5X
Misura
5.75 in.
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
  • Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy and optically clear borosilicate glass.
  • Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
  • Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
  • Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.