BR747775
BRAND® pipette
withdraw volume 5.5 mL (including bulb), graduations, 0.25 mL
Sinonimo/i:
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene
Descrizione
drop quantity 70 per mL
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations 0.25 mL
Confezionamento
pack of 500
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 747775
withdraw volume measuring range
5.5 mL (including bulb)
Lunghezza
150 mm
Capacità
1 mL
D.E. puntale
1.2 mm
Descrizione generale
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)