Documenti fondamentali
Z135003
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
liquid transfer tool, plastic pipette
Scegli un formato
500 EA
CHF 74.40
CHF 74.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
CHF 74.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 74.40
Check Cart for Availability
Materiali
polyethylene
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
150 mm
Capacità bulbo
3.2 mL
Diam. stelo
7.8 mm
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Confezionamento
Bulk pack
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.