Z2626
Zaragozic acid A trisodium salt
from microbial, ≥95% (HPLC), lyophilized powder, squalene synthase inhibitor
Sinonimo/i:
L-694,599, Squalestatin
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Zaragozic acid A trisodium salt, ≥95% (HPLC), microbial
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
Solubilità
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
- a component of serum-free medium for human embryonic kidney cells in a wound scratch assay to test its effect on wound healing
- a farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 (FDFT1) or squalene synthase inhibitor in stromal cells
- a cholesterol synthesis inhibitor in T cells
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research