WTA1
TransPlex® Whole Transcriptome Amplification Kit
DNA polymerase separate.
Sinonimo/i:
Kit di amplificazione dell’intero trascrittoma TransPlex®
tecniche
whole genome amplification: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- qPCR
- analisi di microarray
- clonaggio
Caratteristiche e vantaggi
- Amplificazione dell′RNA totale in meno di 4 ore con meno di 30 minuti di manipolazione
- Con soli 5 ng di materiale di partenza si produce una libreria altamente rappresentativa dall′RNA totale.
- Quantità in microgrammi del prodotto dell′amplificazione generate da RNA intatto da tessuto, cellule in coltura, siero o da RNA degradato da campioni fissati in formalina inclusi in paraffina
Principio
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
TransPlex® kits' amplification products integrate seamlessly into existing Agilent workflows for microarray target expression analyses.
Contenuto correlato
Transplex Whole Transcriptome Amplification FAQs on topics including whole transcriptome steps, RNA source, including archival fixed tissue, library purification, quantitation of the product and downstream applications