WH0007004M1
Monoclonal Anti-TEAD4 antibody produced in mouse
clone 5H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EFTR2, Anti-MGC9014, Anti-RTEF1, Anti-TCF13L1, Anti-TEA domain family member 4, Anti-TEF3, Anti-TEFR1, Anti-hRTEF1B
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TEAD4(7004)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ARGPGRPAVSGFWQGALPGQAGTSHDVKPFSQQTYAVQPPLPLPGFESPAGPAPSPSAPPAPPWQGRSVASSKLWMLEFSAFLEQQQDPDTYNKHLFVHIGQSSPSYSDP
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)