ABE2860
Anti-KLF4
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Krueppel-like factor 4, Epithelial zinc finger protein EZF, Gut-enriched krueppel-like factor
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Klf4(16600)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected KLF4 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Edupuganti, R.R., et. al. (2017). Stem Cell Reports. 9(4):1291-1303).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KLF4 in Western Blotting applications (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected KLF4 in ChIP-seq applications (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected KLF4 in lysate from mouse emmbryonic stem cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1