Documenti fondamentali
T8132
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol
Sinonimo/i:
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CF3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.04
Beilstein:
1733203
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
70 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
~896 °F
Limite di esplosione
42 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
77-80 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)