T3913
Tampone Tris-borato-EDTA
5× concentrate, powder blend
Sinonimo/i:
Tampone TBE
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder blend
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
DNase, RNase and NICKase, none detected
pH
8.1-8.5 (25 °C, 5 ×)
Solubilità
water: 85.1 g/L, clear, colorless
Compatibilità
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
La diluizione dei concentrati madre di TBE fino a un tampone di migrazione TBE 1x dà luogo a un tampone che contiene 89 mM di Tris-borato e 2 mM di EDTA, a pH 8,3. Le scorte 5x o 10x si possono anche aggiungere a una soluzione madre di acrilammide/bis-acrilammide per realizzare il gel PAGE. Per ottenere la massima risoluzione si consiglia l′applicazione di tensioni inferiori a 5 V/cm (distanza tra gli elettrodi dell′unità).
It may be employed for the following studies:
- As buffer system for the evaluation of molecular weights of glycoproteins of ovalbumin, avidin and fetuin by sodium dodecyl sulfate-pore gradient electrophoresis.
- For the hemoglobin electrophoresis in starch gel.
- Preparation of buffer concentration gradient gel for the rapid determination of DNA sequence.
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.