T7165
Tyrphostin 23
≥98%
Sinonimo/i:
(3,4-Dihydroxybenzylidene)malononitrile, RG-50810
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Potenza
35 μM IC50
Solubilità
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1O)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CDK2(1017)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology