Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 154.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 494.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
potency
0.8 μM IC50
solubility
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(\C(=C\c1cc(O)c(O)c(O)c1)C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C13H8N4O3/c14-4-8(12(17)9(5-15)6-16)1-7-2-10(18)13(20)11(19)3-7/h1-3,18-20H,17H2/b8-1+
InChI key
JKNOYWVMHPMBEL-UNXLUWIOSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017), EGFR(1956)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98% | description ≥98% | description ≥98% |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red | solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow | solubility DMSO:methanol (1:1): soluble 10 mg/mL, clear, colorless, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble, 0.1 M HCl: soluble <0.4 mg/mL, methylene chloride: soluble 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, ethanol: soluble 10 mg/mL |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?