Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 86.90 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble 10 mg/ml, clear, yellow, ethanol: 5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8+
InChI key
TUCIOBMMDDOEMM-RIYZIHGNSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956), ERBB2(2064), IL2(3558), JAK2(3717)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble 10 mg/ml, clear, yellow, H2O: insoluble, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 100 mg/mL |
| color yellow | color white to beige | color white to beige | color yellow |
wgk
WGK 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?