T6394
Timolol maleate salt
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
S-(−)-1-(t-Butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-2-propanol maleate salt, Timolol hydrogen maleate
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D -5.4°, c = 4.9 in 1 M HCl(lit.)
Colore
white to off-white
Punto di fusione
202-203 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
ethanol: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
8,700 at 294 nm at 1 M
Ideatore
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Stringa SMILE
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?