I5627
Isoprenaline hydrochloride
≥98.5% (TLC), powder, β-adrenoceptor agonist
Sinonimo/i:
(±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Isoprenaline hydrochloride,
Punto di fusione
165-175 °C (dec.) (lit.)
Ideatore
Sanofi Aventis
Stringa SMILE
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2