Vai a
SML2473
Pitavastatin calcium
≥98% (HPLC), HMG CoA reductase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(+)monocalcium bis{(3R, 5S, 6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl]-3,5dihydroxy-6-heptenoate}, (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid calcium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 57.10
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 255.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H23FNO4 · 0.5Ca
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 57.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Pitavastatin calcium, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +19 to +24°, c = 1 in acetonitrile: water (1:1)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ca+2].Fc5ccc(cc5)c6c7c(nc(c6\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C8CC8)cccc7.Fc1ccc(cc1)c2c3c(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C4CC4)cccc3
InChI
1S/2C25H24FNO4.Ca/c2*26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;/h2*1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);/q;;+2/p-2/b2*12-11+;/t2*18-,19-;/m11./s1
InChI key
RHGYHLPFVJEAOC-FFNUKLMVSA-L
Biochem/physiol Actions
HMG CoA reductase inhibitor
Pitavastatin calcium is a water-soluble inhibitor of hydroxymethylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, the enzyme that catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonic acid, the rate-limiting step in cholesterol biosynthesis. Pitavastatin calcium is antilipidemic and is used to reduce plasma cholesterol levels and prevent cardiovascular disease.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1544712
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)