Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
T5790
Tweezers
Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
Sinonimo/i:
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
Scegli un formato
1 EA
CHF 84.60
CHF 84.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 84.60
About This Item
Codice UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
CHF 84.60
Check Cart for Availability
Materiali
anti-magnetic stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ted Pella 504-NM
Misura
110 mm
Descrizione generale
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Tweezers Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5665
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6040
Tweezers
Titanium tweezers Style AA
Z680184
Titanium tweezers
Artis Tweezer Style 7-SA
Z742677
Artis Tweezer
Titanium tweezers Style 3
Z680222
Titanium tweezers
Stainless steel forceps Specimen, L 10 in.
Z225614
Stainless steel forceps
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer