F3767
Micro-dissecting forceps
very fine point
Sinonimo/i:
dissecting forceps, tissue forceps
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
4 1/2 in.
Misura puntale
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
with serrated tip