T5651
Tetrodotoxin with Citrate Buffer
pH 4.8, powder
Sinonimo/i:
Fugu poison, Maculotoxin, TTX, Tarichatoxin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Disponibilità
not available in USA
pH
4.8
Solubilità
H2O: soluble (stable at pH 4-5 if stored frozen)
strong acid or alkaline solutions: unstable (destroyed by boiling at pH 2.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@]1(O)[C@H]2OC3(O)OC1C4[C@@H](O)NC(=N)NC4([C@@H]2O)[C@@H]3O
InChI
1S/C11H17N3O8/c12-8-13-6(17)2-4-9(19,1-15)5-3(16)10(2,14-8)7(18)11(20,21-4)22-5/h2-7,15-20H,1H2,(H3,12,13,14)/t2?,3-,4?,5+,6-,7+,9+,10?,11?/m1/s1
CFMYXEVWODSLAX-IXUBDLNJSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Scnn1g(24768)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3