T3830
Triciribine hydrate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
API-2, Akt/PKB Signaling Inhibitor-2, Inhibitor V, NSC 154020, TCN, VD-0002
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
tan
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cn1nc(N)c2cn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c4ncnc1c24
InChI
1S/C13H16N6O4.H2O/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13;/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17);1H2/t6-,8-,9-,13-;/m1./s1
SPGRLWCWHWRPHX-DOKXERMVSA-N
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
mouse ... AKT1(11651)
rat ... AKT1(24185)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3