Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 180.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 712.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCn1c(nc2c(ncc(OC[C@H]3CCCNC3)c12)C#CC(C)(C)O)-c4nonc4N
InChI
1S/C21H27N7O3/c1-4-28-18-15(30-12-13-6-5-9-23-10-13)11-24-14(7-8-21(2,3)29)16(18)25-20(28)17-19(22)27-31-26-17/h11,13,23,29H,4-6,9-10,12H2,1-3H3,(H2,22,27)/t13-/m0/s1
InChI key
KGPGFQWBCSZGEL-ZDUSSCGKSA-N
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Prkd3 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?