T3407
Terpineolo
~95%
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
mixture of isomers
Saggio
~95%
Composizione
α-terpineol, ~65%
β-terpineol, ~10%
γ-terpineol, ~20%
P. eboll.
213-218 °C (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter