Documenti
8.14759
Sigma-Aldrich
Terpineolo
(mixture of isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
Terpineol isomer mixture
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
232-268-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (GC)
Forma fisica
solid or liquid
Potenza
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
213-218 °C (lit.)
Punto di fusione
15-35 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Encapsulation and release of 4-terpineol: A study described the encapsulation of 4-terpineol with β-cyclodextrin, detailing the inclusion mechanism and characterization, along with a humidity-triggered release system. This highlights its potential in controlled delivery applications (Cheng et al., 2024).
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.936
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available