T3258
Tetracycline
98.0-102.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Tetracycline Hydrate
Saggio
98.0-102.0% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Colore
faint yellow to dark yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1
OFVLGDICTFRJMM-WESIUVDSSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544) , TERT(7015)
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mode of Resistance: The effects are inactivated via a loss of cell wall permeability.
Antimicrobial spectrum: Includes a wide range of antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3