T3001
(+)-α-Tocopherol acetate
oil or semi-solid, ~1360 IU/g
Sinonimo/i:
Vitamin E acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Descrizione
Synthesized from natural α-tocopherol
Forma fisica
oil or semi-solid
Attività specifica
~1360 IU/g
Colore
yellow
Punto di fusione
~25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of growth medium for retinal cell lines
- as an external standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to study its composition in leafy vegetables
- in the preparation of trans-resveratrol-encapsulated lipid nanocarriers (R-nano)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.