Documenti fondamentali
47783
Supelco
(±)-α-tocoferolo
analytical standard
Sinonimo/i:
DL-all-rac-α-tocoferolo, Vitamina E
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.71
Beilstein:
94012
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164500
ID PubChem:
Numero E:
E307
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type fat soluble vitamin
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
αL′α-tocoferolo è una forma di vitamina E liposolubile che possiede proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antiproliferative e antitumorali.
Questa sostanza è presente nell′elenco allegato al regolamento (UE) 10/2011 delle sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tutti gli altri materiali di riferimento disponibili relativi ai composti elencati nel regolamento UE 10/2021 sono reperibili qui
Applicazioni
Lo standard analitico può essere utilizzato anche come:
  • Determinazione simultanea della vitamina A e di tutti e quattro gli isomeri del tocoferolo in campioni di siero umano mediante cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate (UHPLC) abbinata a rilevazione a fluorescenza dopo estrazione liquido-liquido (LLE)
  • Analisi multiresiduo della vitamina B (B1, B2, B5, e B9), e della vitamina E (α-tocoferolo, β-tocoferolo, α-tocotrienolo e β-tocotrienolo) in campioni di erba e di chicchi di quattro varietà differenti di grano mediante cromatografia liquida-ionizzazione elettrospray/spettrometria di massa multistadio (LC-ESI-MS/MS)
  • Separazione e stima di quattro tocoferoli e quattro tocotrienoli in campioni di cultivar di noci di pecan mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni in fase inversa non acquosa (NARP-HPLC) abbinata a rivelazione a ionizzazione chimica a pressione atmosferica-spettrometria di massa tandem (APCI-MS/MS)
  • Analisi di campioni differenti di olio spremuto a freddo per rivelare e quantificare gli otto tocoli omologhi utilizzando un approccio basato su cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) con rivelazione a fluorescenza (FLD) e ottimizzato mediante chemiometria
  • Determinazione multiresiduo di tocoferoli nell′olio di arachidi aromatico (APO) e quattro oli vegetali raffinati mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni con rivelatore UV per individuare eventuali adulterazioni.
Altre note
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare il Servizio Tecnico.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
W530066
Tocopherols
Retinolo synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
Sigma-Aldrich
R7632
Retinolo
(±)-α-tocoferolo 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
V-020
(±)-α-tocoferolo
Retinil acetato analytical standard
Supelco
46958
Retinil acetato
β-Tocotrienol analytical standard
Supelco
05644
β-Tocotrienol
Simultaneous determination of retinol, ?-tocopherol and ?-carotene in serum by isocratic high-performance liquid chromatography
Arnaud.J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 572(1-2), 103-116 (1991)
Simultaneous determination of plasma retinol, alpha-tocopherol, lycopene, alpha-carotene, and beta-carotene by high-performance liquid chromatography.
Miller WK, et al.
Analytical Biochemistry, 138(2), 340-345 (1984)
Guowei Zheng et al.
Plant diversity, 42(1), 44-51 (2020-03-07)
Understanding the responses of crops to elevated atmospheric carbon dioxide concentrations (E[CO2]) is very important in terms of global food supplies. The present study investigates the effects of CO2 enrichment (to 800 μmol mol-1) on the physiology of soybean plants and the
George Gachumi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
Phytosterols and tocopherols are commonly used in food and pharmaceutical industries for their health benefits. Current analysis methods rely on conventional liquid chromatography, using an analytical column, which can be tedious and time consuming. However, simple, and fast analytical methods
Ali A Albarhani et al.
Clinical biochemistry, 48(16-17), 1105-1112 (2015-04-30)
In widely used protocols for the collection and isolation of cord blood mononuclear cells, investigators are left with substantial volumes of diluted plasma which could be used for other measurements. The aim of this study was to ascertain the validity
Protocolli
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What does Product No. 47783 DL-alpha Tocopherol come packaged in and how should it be stored?
    1 answer
    1. Product No. 47783 comes packaged in a 4ml amber glass vial with a solid Teflon lined cap. should be stored in a freezer.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.